主要文件
MX0HC20CL3
Millipore
Millistak+® HC Depth Filter in Micro 20 format
greener alternative
X0HC, filtration area 20 cm², Process Development Scale
别名:
20 cm2 表面积, Millistak+ HC Pod深层过滤器, Millistak+ X0HC Micro 20深层过滤器, 母鲁尔接头连接
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Millistak+® HC Depth Filter in Micro 20 format, X0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic
物料
cellulose media
filter aid (inorganic)
glass filled polypropylene housing
质量水平
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
环保替代产品特性
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
直径
2.5 in. (6.4 cm)
过滤面积
20 cm2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test)
总有机碳(TOC)残留量
720-4600 ppb
输入
sample type liquid
电导率
3.64-10.5 μS/cm
配件
female Luer fitting
过滤器级别
X0HC
环保替代产品分类
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
设备配置: Micro 20
post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area
应用
生物反应器收获物的二次澄清,主要用于细胞培养物
特点和优势
Millistak+® HC Micro 20微型过滤器优势:
  • 在介质筛选试验中,可扩展性更加优异
  • 更小的过滤面积降低了料液体积要求(约降低15%)
  • 透明外壳方便观察液体流动
  • 20 cm2过滤面积,流速计算更简单
Millistak+® HC(高载量)介质优势:
  • Millistak+® HC的双效介质优化预过滤和压缩澄清
Millistak+® Pod过滤器优势:
  • 残留体积小,从而获得较高的产品收率
  • 单层和多层产品均有广泛的介质种类可供选择
  • 灵活模块化设计使产品处理量可由5L扩展至12000L或更高
  • 专利所有的即用型设计,无需套筒、CIP或清洗验证
  • 封闭独立的POD滤器可保护操作者,防止生物污染
  • 牢固构造,容易使用和安装
  • 占用体积减少,便于在狭窄空间使用
包装
3个
其他说明
2次123 °C×60 分钟高压灭菌后仍保持完整性。
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
MILLISTAK+®是默克(Merck KGaA, Darmstadt, Germany)的注册商标。
访问文档库
相关内容
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.