材料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質等級
描述
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
14 cm (5.3 in.)
長度
22 cm (8.5 in.)
過濾面積
0.054 m2
雜質
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
輸入
sample type liquid
傅導性
19.34 – 53.2 μS/cm
過濾器等級
X0HC
運輸包裝
ambient
一般說明
Millistak+®深层过滤介质以可扩展一次性形式提供,其独特的模块化设计可提升灵活性。Millistak+® MX0HC054H1 是以高容量POD的形式提供,具有14 cm (H) x 22 cm (L) 的尺寸和 0.054 m2.
的过滤面积。该X0HC介质系列通过梯度密度基质实现最佳性能,特别适合深层过滤或离心后的二次澄清应用。还可用于下游加工步骤以保护色谱柱。应用Millistak+® Pod 过滤器通过三种不同培养基等级来满足您的特定需求: DE、CE 和HC。
Millistak+® Pod适合各种一次和二次澄清应用,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌溶菌液后离心、大肠杆菌重折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借Millistak+®新 Pod 系统紧凑的模块化设计,您可以提高生产率并缩短周期时间。
Pod 系统的安装和设置简单、直接。一次性适配器和一次性歧管的独特设计让我们很容易将Pod 过滤器连接到工艺中单元操作的其它部件。系统的独立性和一次性特性保护操作员免于接触生物危害,消除了危害和清洗确认要求。
的过滤面积。该X0HC介质系列通过梯度密度基质实现最佳性能,特别适合深层过滤或离心后的二次澄清应用。还可用于下游加工步骤以保护色谱柱。应用Millistak+® Pod 过滤器通过三种不同培养基等级来满足您的特定需求: DE、CE 和HC。
Millistak+® Pod适合各种一次和二次澄清应用,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌溶菌液后离心、大肠杆菌重折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借Millistak+®新 Pod 系统紧凑的模块化设计,您可以提高生产率并缩短周期时间。
Pod 系统的安装和设置简单、直接。一次性适配器和一次性歧管的独特设计让我们很容易将Pod 过滤器连接到工艺中单元操作的其它部件。系统的独立性和一次性特性保护操作员免于接触生物危害,消除了危害和清洗确认要求。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
特點和優勢
- 低滞留体积实现更高的产品产量
- 单层和多层产品形式的各种培养基
- Millistak+® HC 双重作用介质改善预过滤和澄清
- 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
- 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
- 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
- 坚固的构造易于使用和设置p
- 更小的尺寸可用于狭小的空间
規格
过滤器级别:X0HC
準備報告
灭菌方法
1次高压蒸汽灭菌(60 min @ 123 ºC)
1次高压蒸汽灭菌(60 min @ 123 ºC)
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13