Key Documents
MD0HC20CL3
Millipore
Millistak+® HC Pod深层过滤器
greener alternative
D0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic
别名:
20 cm2 表面积, Millistak+® D0HC Micro 20深层过滤器, Millistak+® HC Pod深层过滤器, 母鲁尔接头连接
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
cellulose media
filter aid (inorganic)
glass filled polypropylene housing
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
直徑
2.5 in. (6.4 cm)
過濾面積
20 cm2
雜質
<0.25 EU/mL (LAL test)
總有機碳(TOC)殘留物
720-4600 ppb
輸入
sample type liquid
傅導性
3.64-10.5 μS/cm
接頭
female Luer fitting
過濾器等級
D0HC
環保替代類別
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
设备配置: Micro 20
post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area
應用
直接从生物反应器中进行初步澄清
特點和優勢
Millistak+® HC Micro 20微型过滤器优势:
  • 在介质筛选试验中,可扩展性更加优异
  • 更小的过滤面积降低了料液体积要求(约降低15%)
  • 透明外壳方便观察液体流动
  • 20 cm2过滤面积,流速计算更简单
Millistak+® HC(高载量)介质优势:
  • Millistak+® HC的双效介质优化预过滤和压缩澄清
Millistak+® Pod过滤器优势:
  • 残留体积小,从而获得较高的产品收率
  • 单层和多层产品均有广泛的介质种类可供选择
  • 灵活模块化设计使产品处理量可由5L扩展至12000L或更高
  • 专利所有的即用型设计,无需套筒、CIP或清洗验证
  • 封闭独立的POD滤器可保护操作者,防止生物污染
  • 牢固构造,容易使用和安装
  • 占用体积减少,便于在狭窄空间使用
包裝
3个
其他說明
2次123 °C×60 分钟高压灭菌后仍保持完整性。
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
MILLISTAK+®是默克(Merck KGaA, Darmstadt, Germany)的注册商标。
访问文档库
相关内容
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.