主要文件
MX0HC027H1
Millipore
Millistak+® HC Pod深层过滤器
X0HC, filtration area 0.027 m², Lab Scale
别名:
Millistak+ Pod Depth Filter, X0HC media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Millistak+® HC Pod深层过滤器, X0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
物料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
质量水平
描述
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
14 cm (5.3 in.)
长度
22 cm (8.5 in.)
过滤面积
0.027 m2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
输入
sample type liquid
电导率
19.34 – 53.2 μS/cm
过滤器级别
X0HC
运输
ambient
一般描述
Millistak+® 深层过滤介质是以可扩展、一次性的形式提供,其独特的模块化设计带来更大的灵活性。Millistak+® MX0HC027H1以 POD的形式供货,尺寸为 14 cm (H) x 22 cm (L),过滤面积为0.027 m2.
这种X0HC 介质系列通过梯度密度基质实现最优性能,非常适合深层过滤或离心后的二次澄清。还可用于下游加工步骤色谱柱的保护。Millistak+® Pod过滤器通过三种不同培养基等级来满足您的特定需求: DE、CE和 HC。
Millistak+® Pod 系统适合各种一次和二次澄清应用,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌溶菌液后离心、大肠杆菌重折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借 Millistak+® 新 Pod 系统紧凑的模块化设计,您可以提高生产率并缩短周期试剂。
Pod 系统的安装和设置简单、直接。一次性适配器和一次性歧管的独特设计让我们很容易将Pod 过滤器连接到工艺中单元操作的其它部件。系统的独立性和一次性特性保护操作员免于接触生物危害,消除了危害和清洗确认要求。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
应用
生物反应器收获物的二次澄清,主要用于细胞培养物
特点和优势
  • 低滞留体积实现更高的产品产量
  • 单层和多层产品形式的各种培养基
  • Millistak+® HC 双重作用培养基改善预过滤和澄清
  • 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
  • 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
  • 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
  • 坚固的构造易于使用和设置
  • 更小的尺寸可用于狭小的空间
产品规格
过滤器级别:X0HC
制备说明
灭菌方法
在123 ºC下进行60分钟的1个高压灭菌循环
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg