主要文件
MRCF0R100ET
Millipore
Microcon® DNA快速流动离心过滤器
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), Ethylene Oxide (EtO) treated
别名:
Centrifuge concentrator
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade, dual cycle ethylene oxide (EtO) treated)
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
holdup volume> 10 μL
制造商/商品名称
Microcon®
参数
0.5 mL sample volume
技术
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
长度
4.50 cm (1.8 in.)
直径
12.3 mm
过滤面积
0.32 cm2
工作体积
0.5 mL
运输
ambient
一般描述
使用可容纳1.5 mL试管的任何离心机,简单有效地浓缩和脱盐任何大分子溶液。使用低结合Ultracel膜,Microcon过滤器可提供:
•典型的回收率大于95%,即使对于稀释溶液
•可以反向旋转以最大化回收率,即使在最小的样品中
•可以方便地将滤液或浓缩样品储存在标准微量离心管中
•浓缩系数高达100X
Microcon DNA快流过滤器
优化了SDS缓冲液对基因组DNA的浓缩和回收。膜和其他设备组件的低非特异性结合特性,加上其医用级O形环密封件,使设备可以容纳多个洗涤步骤,而样品损失最少。
功能:
•反向旋转(浓缩)可实现小体积的高回收率系数小于20倍)
•低结合Ultracel膜
•快速处理
样品应用:
•用于法医应用的基因组DNA的回收
•核酸的浓缩和脱盐(乙醇沉淀的高回收率)
•从扩增的DNA中去除引物
•易于滤液回收,利用平膜设计
过滤器类型:超滤
特点和优势
最小最终浓缩体积:50 µL
外形
色码:蓝色
法律信息
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.