抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4F9, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PTK7(5754)
一般說明
PTK7基因编码无活性酪氨酸蛋白激酶7,或称酪氨酸蛋白激酶7,或结肠癌激酶4(CCK4)。 PTK7编码的蛋白是一种有趣的单次跨膜1型膜蛋白,涉及Wnt信号传导。 它的有趣之处在于它含有一个无活性酪氨酸激酶结构域,但是又是经典Wnt信号通路和非经典信号通路的成分,并在胚胎发生和血管生成中起作用。 此外,PTK7蛋白在细胞迁移、细胞粘附、细胞极性、细胞骨架重组和细胞凋亡中起作用,PTK7 编码的蛋白与MMP14 共存于细胞连接处以及迁移细胞的前沿。 PTK7 编码的蛋白在肺、肝脏、胰腺和其它组织如肾脏、胎盘和黑素细胞中表达。PTK7 编码的蛋白似乎不在结肠中表达,在脑、心脏和骨骼肌中低水平表达。EMD-Millipore’抗-PTK7小鼠单克隆抗体(克隆4F9)已通过蛋白质印迹在多种人癌症细胞系中进行了检验,并通过免疫组织化学法和DAB检测采用石蜡包埋的人肺癌组织进行检验。
免疫原
在大肠杆菌中表达的人PTK7的纯化蛋白片段。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹&IHC的该小鼠单克隆抗-PTK7抗体(克隆4F9 )检测酪氨酸激酶7蛋白。
免疫组化分析:一个代表性批次的1:100和1:500 的稀释液在人肺和肾脏组织中检测到 PTK7。
研究子类别
发育神经科学
发育神经科学
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在A431细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000的稀释液在10 µg A431细胞裂解液中检测到PTK7 。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000的稀释液在10 µg A431细胞裂解液中检测到PTK7 。
標靶描述
观测值〜130 kDa。在某些裂解物中可以出现未表征的条带。Uniprot描述了~90 kDa和~119 kDa之间的6种亚型
外觀
含有高达0.1%叠氮化钠的小鼠单克隆IgG2b腹水。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
A431细胞裂解液
A431细胞裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。