技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
PLGTHNPGGLKPPATGGLSSLGSPPQQLSAATPHGINDILSRPSM
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NKX6-1(4825)
一般描述
NKX6-1(NK6同源盒1)是一种同源盒转录因子,由NKX6A基因编码。它定位于人类染色体4q21.2-q22。NKX6-1属于NK同源盒基因家族。它在产生胰岛素的成体细胞中具有特异性。
免疫原
NK6同源盒1重组蛋白表位标签 (PrEST)
应用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
染色质免疫沉淀分析(1篇论文)
染色质免疫沉淀分析(1篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。人类蛋白质图集项目可以分为三大部分:人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige抗体® 方案以及其它有用信息。
抗-NKX6-1抗体可用于免疫荧光、FAIRE(甲醛辅助分离调控元件)以及ChIP和免疫组化。
抗-NKX6-1抗体可用于免疫荧光、FAIRE(甲醛辅助分离调控元件)以及ChIP和免疫组化。
生化/生理作用
NKX6-1(NK6同源盒1)参与胰岛内分泌活动的生长和调节。作为胰腺和十二指肠神经内分泌肿瘤的免疫组织化学标记物。NKX6-1还参与早期胰腺祖组织的谱系规范。该基因调节几种胰腺相关基因的表达。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST80893
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Minghui Wu et al.
Cell reports, 37(5), 109919-109919 (2021-11-04)
Type 2 diabetes mellitus (T2D) is a chronic age-related disorder characterized by hyperglycemia due to the failure of pancreatic beta cells to compensate for increased insulin demand. Despite decades of research, the pathogenic mechanisms underlying T2D remain poorly defined. Here
Isolation, characterization, and chromosomal mapping of the human Nkx6. 1 gene (NKX6A), a new pancreatic islet homeobox gene.
Inoue H, et al.
Genomics, 40(2), 367-370 (1997)
Generation of thalamic neurons from mouse embryonic stem cells.
Shiraishi A, et al.
Development, 144, 1211-1220 (2017)
Directed differentiation of human iPSC into insulin producing cells is improved by induced expression of PDX1 and NKX6. 1 factors in IPC progenitors.
Walczak MP, et al.
Journal of Translational Medicine, 14(1), 341-341 (2016)
Follicle dynamics and global organization in the intact mouse ovary.
Faire M, et al.
Developmental Biology, 403(1), 69-79 (2015)