主要文件
CX1060
Supelco
氯仿
别名:
三氯甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CHCl3
CAS号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
200-663-8
方案:
≥99.8% chloroform + ethanol basis
沸点:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸汽压:
160 mmHg ( 20 °C)
蒸汽密度
4.1 (vs air)
质量水平
蒸汽压
160 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.8% chloroform + ethanol basis
表单
liquid
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
沸点
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
溶解性
8.7 g/L
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Stabilized with Ethanol.
分析说明
Acid and phosgeneTo pass testAldehyde and ketoneTo pass testAssay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minChloride and free chlorineTo pass testColor (APHA)10 maxDescriptionTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsNonvolatile residue0.002% maxSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C1.469-1.480
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash