Key Documents
8.20502
Sigma-Aldrich
Cumene hydroperoxide
(80% solution in cumene) for synthesis
别名:
α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352120
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
效力
573 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: oxidant
pH值
>5 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
116 °C/20 hPa
mp
<-30 °C
轉變溫度
flash point 57 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Assay (iodometric): 82.0 - 87.0 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Lungs, Respiratory system
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
134.6 °F
閃點(°C)
57 °C