About This Item
线性分子式:
C6H4(OH)2
CAS号:
分子量:
110.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
204-617-8
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
质量水平
蒸汽压
<0.1 hPa ( 25 °C)
方案
≥99.5% (GC)
表单
solid
自燃温度
515 °C
效能
302 mg/kg LD50, oral (Rat)
反应适用性
reagent type: reductant
dilution
(for synthesis)
沸点
287 °C/1013 hPa
mp
172 °C (decomposition)
转变温度
flash point 165 °C
溶解性
70 g/L
密度
1.358 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
应用
对苯二酚可用作还原剂:
- 通过还原金属盐前体合成金属纳米颗粒。
- 将芳基重氮盐中间体还原成芳香族化合物。
- 与乙二胺四乙酸(EDTA)结合,通过一锅无籽生长工艺制备海胆样金纳米颗粒。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
329.0 °F - closed cup
闪点(°C)
165 °C - closed cup