主要文件
8.01641
Sigma-Aldrich
过氧化苯甲酰
(with 25% H2O) for synthesis
别名:
过氧化苯甲酰
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10O4
CAS号:
分子量:
242.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352120
酶委員會索引編號:
202-327-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
crystals
自燃溫度
>380 °C
效力
7710 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
100-105 °C (decomposition)
密度
1.33 g/cm3 at 25 °C
體積密度
500‑600 kg/m3
官能基
peroxide
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O(OC(=O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
过氧化苯甲酰是一种有机过氧化物,常用于引发自由基聚合反应并通过接枝反应合成共聚物。也可用作化学反应的氧化剂。
應用
过氧化苯甲酰可用于:
  • 通过1,2-二胺直接合成N–O键。
  • 作为引发剂,用于甲基丙烯酸和聚(2-马来酸丁烯酯)多酯交联合成交联不饱和共聚物。
分析報告
含量测定(碘量法):72.0 - 77.0 %(m)
熔程(干燥后):102 - 105 °C
鉴别(IR):符合
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Preparation A Cross-Linked Copolymer By Using Unsaturated Poly (2-Butene Maleate) Polyester and Methyl Methacrylate
Saltan F
Celal Bayar University Journal of Science, 18(3), 279-285 (2022)
Direct N--O bond formation via oxidation of amines with benzoyl peroxide
Banerjee A, et al.
Chemical Science, 10(71), 2124-2129 (2019)
Preparation of new substituted bis (benzoyl) peroxides under aqueous conditions in the presence of stearyltrimethylammonium chloride
Moorhoff CM, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 135(4), 397-405 (2004)
Effect of benzoyl peroxide on the ultrasonic degradation of poly (vinyl acetate
Madras G, et al.
Polymer Degradation and Stability, 73(1), 33-38 (2001)