主要文件
8.11684
Sigma-Aldrich
冠醚/18-冠-6-醚
for synthesis
别名:
冠醚/18-冠-6-醚, 1,4,7,10,13,16-六氧杂环十八烷,18-冠-6-醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24O6
CAS号:
分子量:
264.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
241-473-5
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
效能
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
3888 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
36-39 °C
转变温度
flash point 109 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 18-Crown-6 coordinated metal halides with bright luminescence and nonlinear optical effects:研究冠醚配位化合物的发光和非线性光学特性,反应光电和光学应用潜力(Merzlyakova et al., 2021)。
  • 18-Crown-6–sodium cholate complex: thermochemistry, structure, and stability:研究18-冠醚-6和胆酸钠形式的复合物,并解析该复合物的热力学稳定性和结构特征(Mihelj et al., 2014)。
  • Alkali Metal Ion Recognition by 18-Crown-6 in Aqueous Solutions:该文提供18-冠醚-6如何选择性识别与结合碱金属离子的局部结构证据,有助于设计更有效的离子选择性传感器(Jing et al., 2023)。
  • Influence of 18-Crown-6 Ether Coordination on the Catalytic Activity of Potassium and Calcium Diarylphosphinites:研究18-冠-6醚如何影响磷氢化反应中的催化活性,提供一种了解冠醚在催化中如何作用的方式(Härling et al., 2017)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 36 °C
熔程(上限值): ≤ 41 °C
鉴别(IR):符合检验
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3