主要文件
8.06021
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl chloride
for synthesis
别名:
Methanesulfonyl chloride, Methanesulfonyl chloride, Mesyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
114.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
204-706-1
NACRES:
NA.22
蒸汽压
2.79 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
435 °C
效能
205-317 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-32 °C
转变温度
flash point 102 °C
密度
1.478 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(Cl)C
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
应用
Methanesulfonyl chloride for synthesis. CAS 124-63-0, EC Number 204-706-1, chemical formula CH₃SO₂Cl.
分析说明
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.473 - 1.476Identity (IR)passes test
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
215.6 °F - closed cup
闪点(°C)
102 °C - closed cup