Merck
188832
Sigma-Aldrich
15-冠醚-5
98%
别名:
15C5, 1,4,7,10,13-五氧环十五烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O5
CAS号:
分子量:
220.26
Beilstein:
1618144
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
93-96 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
O1CCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
InChI 密鑰
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
15-冠醚-5是一种冠醚,通常用作配位化学的配体,因其与某些碱金属离子具有较强的螯合性,可形成络合物。15-冠醚-5的部分衍生物可作为传感器和探针应用于不同的物理化学过程、相转移反应和离子选择性捕获以便进行分离和传输。
應用
15-冠醚-5可用作:     
  • 相转移催化剂,以通过苯乙炔与氨基钠(NaNH2)的阴离子聚合反应制备聚苯乙炔(PPA)  
  • 通过丙二酸酯与钯络合催化剂的乙酸烯丙酯的烯丙基烷基化反应。
15-冠醚-5是一种冠醚,通常用作配位化学的配体。它显示出与碱金属离子络合的能力。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Mechanistic and synthetic studies in catalytic allylic alkylation with palladium complexes of 1-(2-diphenylphosphino-1-naphthyl) isoquinoline
Brown JM, et al.
Tetrahedron, 50(15), 4493-4506 (1994)
A PVC-based benzo-15-crown-5 membrane sensor for cadmium
Srivastava SK, et al.
Electroanalysis, 8(10), 938-940 (1996)
Crown ethers for chemical analysis: A Review.
Yoshio M, et al.
Analytical Letters, 15(15), 1197-1276 (1982)
Novel benzo-15-crown-5 sol-gel coating for solid-phase microextraction
Wang D, et al.
Journal of Chromatography A, 1005(1-2), 1-12 (2003)
A comparative study of the structure and luminescence of mono-and dinuclear crown-ether lanthanide complexes
de Souza KMN, et al.
Journal of Luminescence, 170, 571-587 (2016)