Merck
274984
Sigma-Aldrich
18-冠醚-6
≥99.0%
别名:
1,4,7,10,13,16-六氧环十八烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24O6
CAS号:
分子量:
264.32
Beilstein:
1619616
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0%
表单
solid
mp
42-45 °C (lit.)
官能团
ether
SMILES字符串
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
18-冠醚-6是一种大环聚醚,用于合成基于离子液体的冠醚配合物。
18-冠醚-6是采用氢氧化钾碱,通过三甘醇和二氯化三甘醇反应制得的最简单冠醚。18-冠醚-6可以在非极性和偶极非质子溶剂中溶解金属盐,特别是钾盐。因此,它广泛用作相转移催化剂。它还可以用作金属络合剂以制备各种分子络合物。
应用
18-Crown-6可以在非极性和偶极非质子溶剂中溶解金属盐,特别是钾盐。因此,它广泛用作相转移催化剂。它还可以用作金属络合剂以制备各种分子络合物。
18-冠醚-6可以用作以下反应的催化剂:       
  • 在存在丁醇盐的条件下,杂环化合物的N-烷基化。      
  • 使用烯丙基三氟硼酸钾,将醛烯丙基化为相应的均烯丙基醇。     
  •   吡咯与氢氧化钾反应制备N-炔丙基吡咯。     
  •   甲基丙烯酸酯和受阻烷基丙烯酸酯聚合。       
  • 用NaBH4和氢氧化钾化学选择性还原融合四唑。
有效用作相转移催化剂。
其他说明
具有重复 (-CH2CH2O) 单元的大环聚醚。该化合物为离子载体型(与阳离子形成稳定的复合物)。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Principles and synthetic applications in crown ether chemistry
Gokel, George W and Durst, H Dupont
Synthesis, 1976(03), 168-184 (1976)
Improved synthesis and efficient chemoselective reduction of fused tetrazoles under phase-transfer conditions
Desai ND and Shah RD
Synthesis, 2006(19), 3275-3279 (2006)
Magnetic blocking at 10 K and a dipolar-mediated avalanche in salts of the bis (?8-cyclooctatetraenide) complex [Er (COT) 2]?.
Meihaus K R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(47), 17952-17957 (2013)
18-Crown-6 coordinated metal halides with bright luminescence and nonlinear optical effects
Merzlyakova, Elena, et al.
Journal of the American Chemical Society, 143, 798-804 (2021)
Gokel, G.W.
Crown Ethers and Cryptands (1991)