About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8
CAS号:
分子量:
104.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
202-851-5
NACRES:
NA.22
推荐产品
一般描述
(稳定化)用于合成
应用
用于合成的苯乙烯(稳定化)。CAS 100-42-5,EC号202-851-5,化学式C₆H₅CHCH₂。
产品规格
空气中的饱和浓度:25.6 g/m3(20 °C)
分析说明
含量测定(GC,面积%)≥ 99.0 %(a/a)密度(d 20 °C/ 4 °C)0.905 - 0.907鉴别(IR)符合检验该材料使用4-叔丁基邻苯二酚作为稳定剂。在分析检验时,测定了>10 ppm稳定剂的含量。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
hearing organs, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32.0 °C - closed cup