等級
technical grade
蒸汽密度
4.5 (vs air)
蒸汽壓力
0.9 mmHg ( 30 °C)
化驗
80%
形狀
liquid
自燃溫度
878 °F
包含
1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
折射率
n20/D 1.561 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI 密鑰
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二乙烯基苯(DVB)由DVB与乙基乙烯基苯的间位和对位异构体组成。它可用作阴离子聚合法制备线性聚二乙烯基苯的单体。
二乙烯苯(DVB)是一种双不饱和单体。DVB和苯乙烯作为共单体用于生产交联聚合物。已有几例实例报道。与高浓度的DVB聚合产生爆米花聚合物。
應用
DVB具有高反应活性,因此可与硫发生共聚反应。此外,它还可用作锂硫电池的正极材料。这种成分还可用作交联剂,以提高刚性并减少分子印迹聚合物(MIP)的模板泄漏。DVB可聚合形成聚二乙烯基苯,而聚二乙烯基苯可碳化制造活性炭整料。
DVB在聚合物核壳纳米粒 中作为交联剂使用。DVB可作为合成高度交联的大孔苯乙烯/DVB聚合物的单体。还可用于合成单分散的聚-DVB微球。
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fabrication of activated carbons with well-defined macropores derived from sulfonated poly (divinylbenzene) networks.
Carbon, 48(6), 1757-1766 (2010)
Synthesis, characterization, and application of novel polymeric nanoparticles.
Macromolecules, 40(3), 499-508 (2007)
Sensors based on surface plasmon resonance in a plastic optical fiber for the detection of trinitrotoluene.
Sensors and Actuators B, Chemical, 188, 221-226 (2013)
Inverse vulcanization of sulfur with divinylbenzene: Stable and easy processable cathode material for lithium-sulfur batteries.
Journal of Power Sources, 329(4), 72-78 (2016)
Synthesis and Characterization of Linear Poly (divinylbenzene-co-ethylvinylbenzene) via a Cationic Solid Catalyst.
Orient. J. Chem., 29(4), 1631-1635 (2014)