About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10
CAS号:
分子量:
130.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
215-325-5
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.9 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
470 °C
效能
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-6.2 % (v/v)
沸点
195 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
转变温度
flash point 77 °C
溶解性
5 mg/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI key
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
(使用4-叔丁基邻苯二酚作为稳定剂)用于合成
应用
用于合成的二乙烯基苯(使用4-叔丁基邻苯二酚作为稳定剂)。CAS 1321-74-0,摩尔质量130.18 g/mol。
分析说明
异构体含量测定(GC,面积%)60.0% - 65.0 %(a/a)密度(d 20 °C/ 4 °C)0.913 - 0.916异构体含量测定乙基乙烯基苯(GC,面积%)34.0% - 39.0 %(a/a)鉴别(IR)符合检验该材料用4-叔丁基邻苯二酚稳定。在分析检验时,测定了>300 ppm稳定剂的含量。
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
170.6 °F
闪点(°C)
77 °C