蒸汽密度
3.6 (vs air)
蒸汽压
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
自燃温度
914 °F
质量
stabilized
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.1 %
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.546 (lit.)
沸点
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
注意
推荐产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
hearing organs, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32.0 °C - closed cup