主要文件
8.01966
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane
(stabilised with potassium carbonate) for synthesis
别名:
2-Bromo-2-methylpropane, tert-Butyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CBr
CAS号:
分子量:
137.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
208-065-9
NACRES:
NA.22
蒸汽压
179.9 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
mp
-20 °C
转变温度
flash point 16 °C
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
BrC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.215 - 1.225
Identity (IR): passes test
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
60.8 °F - closed cup
闪点(°C)
16 °C - closed cup