Merck
C28898
Sigma-Aldrich
氯代仲丁烷
≥99%
别名:
仲丁基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CHClCH3
CAS号:
分子量:
92.57
Beilstein:
1718770
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
5.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-15 °C - closed cup