主要文件
8.01550
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
别名:
2-Chloro-2-methylpropane, tert-Butyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9Cl
CAS号:
分子量:
92.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
208-066-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
350 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
540 °C
效能
2425 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-10.1 % (v/v)
mp
-28 °C
转变温度
flash point -27 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
SMILES字符串
ClC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.844
Identity (IR): passes test
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-14.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-26 °C - closed cup