主要文件
1.93665
Supelco
碘化钠
EMPLURA®
别名:
Sodium iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
INa
CAS号:
分子量:
149.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3