Key Documents
8.00360
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
for synthesis
别名:
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H12N2O
CAS号:
分子量:
104.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-867-5
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
345 °C
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.3-10.1 % (v/v)
pH值
11.8 (20 °C, 111 g/L in H2O)
bp
237-243 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
轉變溫度
flash point 144 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI 密鑰
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.031
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
144 °C