Merck
H7125
Sigma-Aldrich
组胺
≥97% (TLC), powder, H₁ and H₂ histamine receptor agonist
别名:
2-(4-咪唑基)乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9N3
CAS号:
分子量:
111.15
Beilstein:
2012
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
组胺, ≥97.0%
品質等級
化驗
≥97.0%
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
组胺是由下丘脑后部神经元产生的神经递质。大脑中,组胺主要存在于灰质部分。
應用
组胺用于:
  • 刺激调节型细胞分泌
  • 在反应混合物中,活化血液,通过荧光测定法测定凝血酶(因子iia)活性
  • 填充腔室腔侧,研究其对TJ相关屏障的影响以及声带上皮中TJ(紧密连接)标志物的表达
生化/生理作用
内源性 H1 和 H2 组胺受体激动剂;H1 的活化可以使 Ca2+ 移动;H2 的活化可促进神经元中腺苷酸环化酶的活性;活化一氧化氮合成酶;有效的血管舒张剂。
内源性 H1 和 H2 组胺受体激动剂;可活化一氧化氮合成酶;有效的血管舒张剂。
组胺参与先天免疫应答和获得性免疫应答,介导过敏和炎症。有助于肠道肌肉收缩。在过敏性休克过程中,组胺引起​​支气管收缩。组胺还参与分泌胃酸、控制上皮和内皮屏障。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Histamine in the nervous system
Haas HL, et al.
Physiological Reviews, 88(3), 1183-1241 (2008)
Phospholipase D1 is specifically required for regulated secretion of von Willebrand factor from endothelial cells
Disse J, et al.
Blood, 113(4), 973-980 (2009)
Rogier A Smits et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2457-2467 (2008-03-25)
Using a previously reported flexible alignment model we have designed, synthesized, and evaluated a series of compounds at the human histamine H 4 receptor (H 4R) from which 2-(4-methyl-piperazin-1-yl)-quinoxaline ( 3) was identified as a new lead structure for H
Tight junction-related barrier contributes to the electrophysiological asymmetry across vocal fold epithelium
Zhang Q and Fisher K
PLoS ONE, 7(3), e34017-e34017 (2012)
Endogenous histamine facilitates long-term potentiation in the hippocampus during walking
Luo T and Leung LS
The Journal of Neuroscience, 30(23), 7845-7852 (2010)