Merck
268879
Sigma-Aldrich
N,N′-双(2-羟乙基)乙二胺
97%
别名:
2,2′-(羟乙基)乙二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
148.20
Beilstein:
1739630
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
表单
solid
mp
98-100 °C (lit.)
官能团
amine
hydroxyl
SMILES字符串
OCCNCCNCCO
InChI
1S/C6H16N2O2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h7-10H,1-6H2
InChI key
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
形成N,N′--(2-羟乙基)乙二胺[1]的理想气体焓。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Thermodynamic properties and ideal-gas enthalpies of formation for dicyclohexyl sulfide, diethylenetriamine, di-n-octyl sulfide, dimethyl carbonate, piperazine, hexachloroprop-1-ene, tetrakis(dimethylamino)ethylene, N, N'-bis-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine and 1, 2, 4-triazolo [1, 5-a] pyrimidine.
Steele WV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 42(6), 1037-1052 (1997)