About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H11NO
CAS号:
分子量:
89.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
204-709-8
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.45 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
93.0-100.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
438 °C
效能
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
11.3 (10 g/L in H2O)
沸点
165 °C/1013 hPa (anhydrous)
mp
30-31 °C
转变温度
flash point 77.8 °C
密度
0.95 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NC(CO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
应用
<ul>
<li><strong>膜应用的缓冲剂:</strong>将2-氨基- 2-甲基-1-丙醇用于PTMSP / PVTMS共混膜的制备,证明了其作为缓冲剂对提高膜接触器应用(卡尔梅科夫等, 2022)的性能和稳定性的有效性(Kalmykov et al., 2022)。</li>
<li><strong>环境监测传感平台:</strong>将2-氨基-2-甲基-1-丙醇用于PTMSP / PVTMS共混膜的制备,证明了其作为缓冲剂对提高膜接触器应用(Truskewycz et al., 2020)。</li>
<li><strong>强化CO<sub>2</sub>捕集过程:</strong>将2-氨基-2-甲基-1-丙醇用于汽液平衡数据的研究,以获得优化胺基补充燃料CO<sub>2</sub>捕集系统能量性能的关键信息(Jiang et al., 2018).</li>
<li><strong>衬底上导电铜轨迹的形成:</strong>2-氨基-2-甲基-1-丙醇用于等离子体诱导铜络合物墨水的分解,有助于在热敏基底上形成高导电的铜轨迹,在电子制造中显示出潜在的应用(Farraj et al., 2017).</li>
</ul>
<li><strong>膜应用的缓冲剂:</strong>将2-氨基- 2-甲基-1-丙醇用于PTMSP / PVTMS共混膜的制备,证明了其作为缓冲剂对提高膜接触器应用(卡尔梅科夫等, 2022)的性能和稳定性的有效性(Kalmykov et al., 2022)。</li>
<li><strong>环境监测传感平台:</strong>将2-氨基-2-甲基-1-丙醇用于PTMSP / PVTMS共混膜的制备,证明了其作为缓冲剂对提高膜接触器应用(Truskewycz et al., 2020)。</li>
<li><strong>强化CO<sub>2</sub>捕集过程:</strong>将2-氨基-2-甲基-1-丙醇用于汽液平衡数据的研究,以获得优化胺基补充燃料CO<sub>2</sub>捕集系统能量性能的关键信息(Jiang et al., 2018).</li>
<li><strong>衬底上导电铜轨迹的形成:</strong>2-氨基-2-甲基-1-丙醇用于等离子体诱导铜络合物墨水的分解,有助于在热敏基底上形成高导电的铜轨迹,在电子制造中显示出潜在的应用(Farraj et al., 2017).</li>
</ul>
分析说明
含量测定(GC,面积%):93.0% - 98.0 %(a/a)
水分(KF): ≤ 0.80 %
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
水分(KF): ≤ 0.80 %
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
172.0 °F
闪点(°C)
77.8 °C