文件
70527
Sigma-Aldrich
100 mM IPTG溶液 - Novagen
Convenient, ready-to-use solution
别名:
100 mM IPTG溶液 - Novagen, IPTG溶液,100 mM, 异丙基-βD-1-硫代吡喃半乳糖苷, 异丙基硫代-β-D-半乳糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.54
品質等級
形狀
solution
分子量
238.30  g/mol
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
應用
100 mM IPTG Solution - Novagen 已被用于:
  • 诱导Chalmers (WK6) 细胞中含转肽酶识别标签的抗CD11b纳米抗体的表达
  • 诱导BL21(DE3)细胞中钙依赖性转肽酶的表达
  • 启动细胞中A/G-MNase蛋白酶的生产
生化/生理作用
异丙基-β-D-1-硫代半乳糖吡喃糖苷 (IPTG) 是乳糖操纵子(lacoperon)的诱导剂。推荐用于通过lacZα-互补进行合适载体和宿主菌株(如pSTBlue-1/NovaBlue)中的蓝白斑筛选(blue/white screening)。此外,它也用于诱导以pET system和各种lac启动子表达体系进行的蛋白质表达。IPTG以无菌水溶液形式提供,不含二氧己环。产品体积为10 × 1.5 ml。IPTG 可用于细菌培养,用于诱导质粒基因的表达,从而在lac启动子的控制下生成重组蛋白。
警告
毒性:致癌/致畸(D)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3