主要文件
654255
Sigma-Aldrich
TNF-α 拮抗剂
≥95% (HPLC), lyophilized, TNF-α antagonist, Calbiochem®
别名:
TNF-α 拮抗剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C58H71N11O15S2
分子量:
1226.38
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
TNF-α 拮抗剂, The TNF-α Antagonist controls the biological activity of TNF-α.
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
lyophilized
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解性
water: 1 mg/mL
5% acetic acid: 5 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
在结合试验中充当 TNF-α 拮抗剂(IC50 = 5 µM) 的环外肽模拟物。在小鼠 L929 细胞中阻断 TNF-α-介导的细胞凋亡。表现出比其他已知的 WP5 结合位点衍生模拟物高约两倍的活性。WP9QY 的命名源于与作为模板的 TNF-β/TNF-受体(I) 复合物的 WP9 结合位点的结合,以及氨基酸 Gln 和 Tyr 的引入。
生化/生理作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:5 µM,作为 TNF-α 拮抗剂
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-Tyr-Cys-Trp-Ser-Gln-Tyr-Leu-Cys-Tyr-OH(二硫键:2 → 8)
其他说明
Takasaki, W., et al. 1997.Nat. Biotechnol.15, 1266.
法律信息
根据美国专利号6,265,535的许可证销售。
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1