主要文件
407616
Sigma-Aldrich
IL-1R拮抗剂
The IL-1R Antagonist, also referenced under CAS 566914-00-9, controls the biological activity of IL-1R.
别名:
IL-1R拮抗剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26N2O2
分子量:
302.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
oil
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
colorless
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N2(CCCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCc1ccccc1)C(C)C
InChI
1S/C18H26N2O2/c1-14(2)17(18(22)20-12-6-7-13-20)19-16(21)11-10-15-8-4-3-5-9-15/h3-5,8-9,14,17H,6-7,10-13H2,1-2H3,(H,19,21)/t17-/m0/s1
InChI key
DAZSWUUAFHBCGE-KRWDZBQOSA-N
一般描述
IL-1RI(I型IL-1受体)的TIR(Toll/IL-1R/抗性)域BB环的MyD88结合序列的细胞可渗透的,末端保护的L-缬氨酰衍生物。它特异性抑制TIR结构域介导的MyD88/IL1-RI交互作用,而不影响TLR4/MyD88交互作用。它已成功用于减少小鼠体内ILβ-1诱导的发热,并在体外减弱小鼠淋巴细胞和EL4胸腺瘤细胞中ILβ-1诱导但不是LPS诱导的MAP激酶信号级联反应的激活。
以IL-1RI(I型IL-1受体)的TIR(Toll/IL-1R/抗性)域BB环的MyD88结合序列为模型的细胞可渗透的,末端保护的L-缬氨酰衍生物。 它特异性抑制TIR结构域介导的MyD88/IL1-RI交互作用,而不影响TLR4/MyD88交互作用。它已成功用于减少小鼠体内ILβ-1诱导的发热,并在体外减弱小鼠淋巴细胞和EL4胸腺瘤细胞中ILβ-1诱导但不是LPS诱导的MAP激酶信号级联反应的激活。
生化/生理作用
主要靶标
TIR结构域介导的MyD88/IL1-RI交互作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Bartfai, T., et al. 2003.Proc.Natl.Acad.Sci. USA100, 7971.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Shiqin Xiong et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 41(11), 2773-2785 (2021-09-10)
[Figure: see text].