产品名称
肿瘤坏死因子-α 来源于小鼠, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
生物来源
mouse
质量水平
重组
expressed in E. coli
方案
≥95%
表单
powder
效能
0.01-0.5 ng/mL EC50
分子量
17 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
储存条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
≤1 EU/μg protein endotoxin
颜色
white
溶解性
water: soluble
UniProt登记号
储存温度
−20°C
基因信息
mouse ... Tnf(21926)
相关类别
应用
鼠源肿瘤坏死因子-α是有效的促炎细胞因子,用于:
- 激活 MS1 内皮细胞
- 在脂肪细胞中诱导脂肪分解
- 研究在白介素(IL)-6和IL-8基因调控下,其对配体和非配体糖皮质激素受体(GR)的影响
生化/生理作用
肿瘤坏死因子-α也称为恶病质素,表达为 26 kDa 的膜结合蛋白,然后被 TNF-α 裂解转化酶 (TACE) 释放可溶性 17 kDa 单体,在循环中形成同源三聚体。TNF-α在抗肿瘤活性、免疫调节、炎症、厌食、恶病质、感染性休克、病毒复制和造血中发挥作用。TNF-α对许多转化细胞具有细胞毒性,但在正常二倍体细胞中,可刺激增殖(成纤维细胞)、分化(骨髓细胞)或活化(中性粒细胞)。TNF-α 还显示出对 DNA 和 RNA 病毒的抗病毒作用,并诱导其他几种细胞因子的产生。
肿瘤坏死因子-α(TNF-α)又称恶病质素,表达为 26 kDa 的膜结合蛋白,然后被 TNF-α 裂解转化酶 (TACE) 释放可溶性 17 kDa 单体,在循环中形成同源三聚体。TNF-α在抗肿瘤活性、免疫调节、炎症、厌食、恶病质、感染性休克、病毒复制和造血中发挥作用。TNF-α由多种细胞表达,有许多诱导剂和抑制剂。主要是 TNF-α由巨噬细胞对免疫挑战(如细菌(脂多糖)、病毒、寄生虫、有丝分裂原和其他细胞因子)产生应答。TNF-α对许多转化细胞(同名活性)具有细胞毒性,但在正常二倍体细胞中,可刺激增殖(成纤维细胞)、分化(骨髓细胞)或活化(中性粒细胞)。TNF-α 还显示出对 DNA 和 RNA 病毒的抗病毒作用,并且它诱导产生几种其他细胞因子。虽然 TNF-α在临床试验中用作抗肿瘤剂,但 Sigma 的细胞因子,生长因子和激素产品仅用于研究。TNF-α 和相关分子 TNF-β (LT-α) 具有紧密的结构同源性,具有 28% 的氨基酸序列同一性,并且都激活相同的 TNF 受体 TNFR1和 TNFR2。小鼠和人 TNF-α 具有 79% 的氨基酸序列同一性。与人 TNF-α 不同,小鼠形式是糖基化的。
单位定义
一个单位是诱导 L929 细胞半数最大细胞溶解所需的量。
外形
从 pH7.5 的 10mM 磷酸钠中冻干
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
SDF-1--CXCR4 differentially regulates autoimmune diabetogenic T cell adhesion through ROBO1--SLIT2 interactions in mice
Glawe JD, et al.
Diabetologia, 56(10), 2222-2230 (2013)
Relative contribution of adipose triglyceride lipase and hormone-sensitive lipase to tumor necrosis factor-$\alpha$ (TNF-$\alpha$)-induced lipolysis in adipocytes
Yang X, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(47), 40477-40485 (2011)
Glucocorticoid-independent repression of tumor necrosis factor (TNF) $\alpha$-stimulated interleukin (IL)-6 expression by the glucocorticoid receptor a potential mechanism for protection against an excessive inflammatory response
Verhoog NJD, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(22), 19297-19310 (2011)
Jing Deng et al.
Molecular and cellular biology, 24(23), 10161-10168 (2004-11-16)
Numerous stressful conditions activate kinases that phosphorylate the alpha subunit of translation initiation factor 2 (eIF2alpha), thus attenuating mRNA translation and activating a gene expression program known as the integrated stress response. It has been noted that conditions associated with
Fen Li et al.
Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences, 40(9), 945-954 (2015-09-27)
To investigate the association of TNF-α-308 gene polymorphism with the risk of RA in Hunan's Han Chinese population. A total of 112 patients with RA from Han Chinese population in Hunan were recruited, along with 129 healthy controls. TNF-α-308 (rs1800629)
商品
Lipid Induced Insulin Resistance
脂肪组织中的胰岛素耐受性减少了循环游离脂肪酸的摄入,并增加了脂肪酶对储存甘油三酯的水解。了解与胰岛素耐受性相关的激素、细胞因子和脂肪因子。