Merck
Y0002042
依那西普 BRP
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
依那西普
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
etanercept
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
依那西普是一种肿瘤坏死因子(TNF)拮抗剂,通过与TNF细胞因子或蛋白结合发挥作用,从而阻断其与细胞表面受体的相互作用。这种二聚体融合蛋白由934个氨基酸组成,分子量约为150 kDa。
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
本欧洲药典参考标准仅用于欧洲药典中明确规定的用途。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Etanercept: An overview
Goffe B and Cather JC
Journal of the American Academy of Dermatology, 49(2), 105-111 (2003)
Rheumatiod Arthritis: An Updated Overview of Latest Therapy and Drug Delivery
Kesharwani D, et al.
Journal of pharmacopuncture, 22(4), 210-224 (2019)