产品名称
Triton™ X-100洗涤剂, Non-ionic detergent and emulsifier. Aggregation number: 100-155.
描述
Merck USA index - 14, 6761
质量水平
表单
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
聚集数
100-155
颜色
colorless to pale yellow
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
转变温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解性
water: soluble
HLB
13.5
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
HLB 13.5。浊点65°C。
非离子洗涤剂和乳化剂。聚集数:100-155。
非离子洗涤剂和乳化剂(聚合数:100-55;浊点:65°C;CMC:200-900 µM;HLB值:13.5)。
应用
- 芭蕉叶提取物:体外碳水化合物消化酶抑制及植物化学表征。:间接地,该研究表明,Triton x -100作为洗涤剂的特性对于从植物来源提取和稳定生物活性化合物很有帮助,这对药物化学应用至关重要(Khojah et al., 2021)。
- 单鼠李糖脂与磷脂脂质体相互作用的表面等离子共振监测。:探索生物分子与脂质膜的相互作用,其中Triton X-100在脂质体的形成和稳定中起关键作用,这对于生物化学家研究膜动力学和药物传递系统至关重要(Belkilani et al., 2021)。
- 对细菌产生TLR1胞内区的培养参数空间进行采样,可以发现多个最优值。:讨论了Triton X-100在蛋白质纯化过程中的使用,强调了其在优化生物活性蛋白质生产条件方面的实用性,这是生化研究实验室的一种常用技术(Goncharuk et al., 2021)。
生化/生理作用
广泛使用的非离子型表面活性剂,用于在温和的非变性条件下回收膜组分。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:有害(C)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
483.8 °F - closed cup
闪点(°C)
251 °C - closed cup