product name
Triton™X-100洗涤剂,分子生物学级, Non-ionic detergent and emulsifier. Has an optimal pH range of 6.0-8.0.
等級
Molecular Biology
品質等級
形狀
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
凝集数
100-155
顏色
clear
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
轉變溫度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解度
water: 1%
HLB
13.5
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI 密鑰
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
包裝
警告
重構
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
483.8 °F - closed cup
閃點(°C)
251 °C - closed cup