主要文件
580560
Millipore
三(2-羰基乙基)磷盐酸盐
A water-soluble and odorless disulfide-reducing agent that is more stable and effective than DTT.
别名:
三(2-羰基乙基)磷盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15O6P · xHCl
CAS号:
分子量:
250.19 (free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352128
NACRES:
NA.25
质量水平
方案
≥98% (elemental analysis)
表单
crystalline solid
反应适用性
reagent type: reductant
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
颜色
white
溶解性
water: 5 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
P(CCC(=O)[O-])(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C9H15O6P/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/p-3
InChI key
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
一般描述
一种水溶性、无味的二硫化物还原剂,比DTT更稳定、更有效。在pH值为4.5时,TCEP甚至可以在5分钟内还原最稳定的水溶性烷基二硫化物。即使在pH值为1.5-8.5,TCEP也能起到还原剂的作用。与DTT相比,它更耐空气氧化。
应用
  • 二硼试剂对肽和蛋白质的脱硫。:该研究考察了盐酸TCEP在多肽和蛋白质脱硫中的应用,证明了其促进二硼介导反应的有效性。(Jing & Walczak, 2024)。
  • 关于半合成弹性蛋白-透明质酸材料通过硫醇-迈克尔加成反应制备电纺支架的研究。:使用TCEP盐酸盐增强硫醇-迈克尔加成反应,用于开发电纺支架,从而促进先进生物材料的研究。(Laezza et al., 2024)。
  • 利用增强的精子头裂解技术优化牛精子总RNA的分离。:本文提出了一种优化的牛精子RNA分离方案,重点介绍了盐酸TCEP在提高精子头裂解效率方面的作用。(Tiwari et al., 2024)。
  • 目标识别触发的手性纳米通道中过氧化物酶模拟活性的抑制,用于识别半胱氨酸对映体。:该研究利用TCEP盐酸盐在一种新型的过氧化物酶模拟体系中区分胱氨酸对映体,展示了其在手性分析中的应用。(Xu et al., 2023)。
  • 用于定量蛋白质组学的原位消化酒精固定细胞。:将TCEP盐酸盐固定细胞的原位消化,以提高定量蛋白质组学分析的准确性。(Hatano et al., 2023)。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:腐蚀性(L)
其他说明
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1