Merck
研究用螯合和还原剂
分子结构
针对生化研究我们提供高纯度级别和各种形式的螯合和还原剂。
螯合剂存在于生物物质中,用于去除通常有毒的重金属杂质,并恢复细胞代谢。通过其环状结构,螯合剂可以与金属离子形成两个或多个键,从而形成稳定的水溶性复合物。乙二胺、EDTA和EGTA是总所周知的螯合剂的例子。 
进行蛋白质生物化学分析和氧化-还原反应需要使用还原剂。在氧化还原化学反应中还原剂提供电子。常见的还原剂有DL-二硫苏糖醇(DTT)、连二硫酸钠、DTE、TCEP、β-巯基乙醇(BME)和次氮基三乙酸(NTA)。
阅读更多
常见类别
研究中的螯合剂
螯合剂可用作络合剂。它们有助于各种化学和生物化学分析的进行,可用作缓冲液成分、核酸/蛋白质分解抑制剂、酶反应催化剂,用于亲和色谱和细胞培养。螯合剂是强效治疗剂,可平衡代谢和相关疾病,如贫血、癌症、急性肾病、衰老、神经退行性疾病等。在工业界、分析和实验室实验中,这些金属离子螯合剂可用作萃取剂、指示剂和金属分离剂。
研究中的还原剂
还原剂可用于蛋白组学方法,如蛋白质纯化、变性和增溶,并且特别擅长于稳定游离巯基并还原蛋白质和肽中的二硫键(SH)。在蛋白质纯化中,它们可作为缓冲液中酶的稳定剂,防止半胱氨酸残基氧化导致的聚集。还原剂也可作为生物抗氧化剂,防止蛋白质氧化并使核糖核酸酶变性。研究表明螯合剂和还原剂的联合使用有助于去除阳离子重金属和阴离子污染物,如砷。