主要文件
443713
Millipore
麦芽三糖
A substrate for amylomaltase.
别名:
麦芽三糖, Glcα1,4Glcα1,4Glc
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H32O16
CAS号:
分子量:
504.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O1C(C(C(C(C1CO)OC3OC(C(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2
InChI 密鑰
FYGDTMLNYKFZSV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
淀粉麦芽糖酶的底物。
應用
  • Screening of α-amylase/trypsin inhibitor activity in wheat, spelt and einkorn by high-performance thin-layer chromatography.: The research investigates the inhibitory activity of α-amylase and trypsin in different wheat species using high-performance thin-layer chromatography. Maltotriose is utilized as a substrate to evaluate enzyme activity, contributing to understanding enzyme inhibition in cereals (Müller et al., 2024).
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Terada, Y., et al. 1999.Appl. Environ.Microbiol.65, 910.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3