方案
≥97% (electrophoresis)
表单
lyophilized
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
来自牛血清的天然γ-球蛋白。
来自牛血清的天然γ-球蛋白。免疫球蛋白(Igs)是在所有哺乳动物的血清和组织液中发现的糖蛋白。一些Igs充当细胞表面受体,而另一些则是在血液或淋巴中传播的抗体。Ig分子具有两个功能区,一个结合抗原,另一个控制效应子功能,例如与宿主细胞结合。在结构上,Igs具有两条相同的重多肽链和两条相同的轻多肽链,它们通过二硫键连接。重链决定了Ig′s类别和亚类(同种型)。大多数高等哺乳动物具有五种不同的免疫球蛋白:IgG、IgA、IgM、IgD和IgE。严格分析CALBIOCHEM免疫球蛋白的纯度和特性。大多数通过使用免疫扩散,免疫电泳和SDS-PAGE进行检测(当通过IEP对抗全牛血清进行测定时,在该γ区域观察到主要的沉淀蛋白模式)。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
在≥0.2% NaCl中复溶。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1