生物源
human blood
化驗
≥99% (electrophoresis)
形狀
powder
技術
protein quantification: suitable
雜質
HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative
≤4% NaCl
溶解度
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... IGLL1(3543)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
γγ-球蛋白是免疫球蛋白,分为5类:IgG、IgM、IgA、IgD和IgE。它们是由血浆细胞生产的糖蛋白抗体。免疫球蛋白是由二硫键连接的四条肽链(2条轻链和2条重链)组成的异源分子。抗原结合位点位于N末端。20%的血浆蛋白属于免疫球蛋白。
應用
γγ-球蛋白已用于细胞因子微球检测技术(Cytometric Bead Array,CBA)的封闭步骤。还用作脑脊液(CSF)γ-球蛋白检测的标准品。
γ-球蛋白已用于研究微量滴定板孔中苄索氯铵测定脑脊液中总蛋白的方法。它用于使用茚三酮测定单宁-蛋白质沉淀物中的蛋白质。它也用于研究左西替利嗪(一种新型的非镇静组胺 H1 受体拮抗剂)在人体中的血液分布。
生化/生理作用
免疫球蛋白是免疫系统重要的调节因子,应抗原刺激而产生。保护机体免遭细菌、病毒和真菌侵害。免疫球蛋白参与补体系统激活、微生物吞噬的调理、毒素和病毒中和以及对微生物粘附粘膜表面的抑制。免疫缺陷会导致复发性传染病。
準備報告
从科恩级分 II、 III 制备
免責聲明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Frontiers in pharmacology, 12, 693989-693989 (2021-11-23)
Natural autoantibodies play a crucial role in destruction of malignant tumors due to immune surveillance function. Epidermal growth factor receptor 2 (HER2) has been found to be highly expressed in a variety of epithelial tumors including oral squamous cell carcinoma
Turbidimetric measurement of $\gamma$-globulin in cerebrospinal fluid with use of sulfosalicylic acid and Triton X-100
Journal of Analytical Bio-Science Vol, 32(5) (2009)
Immunoglobulin E (Ige): Novel Treatment for Lowering the Concentration of Ige (2021)
European journal of biochemistry, 147(1), 17-25 (1985-02-15)
The structure of six human myeloma proteins: IgG1(Bal), IgG2(Klu), IgG3(Bak), IgG3(Het), IgG4(Kov) and IgG4(Pol), was studied in solution using small-angle X-ray scattering and hydrodynamic methods. For IgG1(Bal) and IgG3(Het) the experimental data, including radius of gyration (Rg degree), radii of
Blood
Sturkie's Avian Physiology, 167-191 (2015)