主要文件
252926
Millipore
N-乙酰神经氨酸,2,3-脱氢-2-脱氧-,钠盐
Inhibitor of bacterial, viral, and mammalian neuraminidases. Ki = 4 µM for influenza virus neuraminidase. Believed to act by binding to the catalytic site of neuraminidase as a transition state analog.
别名:
N-乙酰神经氨酸,2,3-脱氢-2-脱氧-,钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16NNaO8
分子量:
313.24
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.79
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥95% (TLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
off-white to pale yellow
溶解性
water: 1 mM
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
一种被认为通过结合神经氨酸酶催化位点起作用的神经节苷脂神经氨酸酶抑制剂。据报道抑制流感病毒神经氨酸酶(Ki = 4 µM)。还抑制细菌,病毒和哺乳动物神经氨酸酶。
细菌,病毒和哺乳动物神经氨酸酶的抑制剂。对于流感病毒神经氨酸酶,Ki = 4 µM。据信通过结合神经氨酸酶的催化位点作为过渡态类似物起作用。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定1个月。
其他说明
Kopitz, J., et al. 1997.Eur. J. Cell.Biol.73, 1.
Holzer, C.T., et al. 1993.Glycoconj.J.10, 40.
Chong, A.K., et al. 1991.Biochem.Int.24, 165.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1