生物来源
rabbit muscle
类型
Type III
表单
lyophilized powder
比活
350-600 units/mg protein
分子量
237 kDa
异质活性
lactic dehydrogenase, creatine phosphokinase, phosphoglucomutase, and myokinase ≤0.01%
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
丙酮酸激酶(PK)是一种糖酵解酶,具有四种同工酶:L、R、M1和M2。L同工酶位于糖异生组织( gluconeogenic tissue)中,特别是在肝脏中。而R和M1分别位于成人骨骼肌、心脏、大脑和红细胞中。M2 位于细胞核中。
应用
丙酮酸激酶已用于植物分光光度分析中,用于测定ATP水解。 丙酮酸激酶也用于研究丙酮酸激酶(PK)缺乏症。
来自兔肌肉的丙酮酸激酶已用于将恶臭假单胞菌细胞中的二磷酸腺苷(ADP)转化为三磷酸腺苷(ATP)。
生化/生理作用
丙酮酸激酶(PK)催化磷酸基团由磷酸烯醇丙酮酸(PEP)转移到二磷酸腺苷(ADP)这一重要过程。该反应导致PEP转化为丙酮酸和三磷酸腺苷(ATP)。丙酮酸激酶在糖酵解和糖异生中起主要作用。 高水平的丙酮酸激酶M2(PKM2)抑制细胞增殖和肿瘤生长。红细胞(RBC)中PK缺乏会导致 非球形红细胞性溶血性贫血。在人类红细胞中,PK缺乏会诱导针对恶性疟原虫的保护作用。
分子量:237 kDa,以分子量为 57 kDa 的四个等亚基的四聚体形式存在。
等电点:7.6
最佳 pH:~7.5
最佳温度:25°C
εA 280= 0.541 mg (p)/ml,1 cm 路径
在 pH 7.4 和 30°C 的 Tris 缓冲液中,报告的 K M 值为 ATP (0.86 mM)、丙酮酸盐 (10 mM)、ADP (0.3 mM) 和 PEP (0.07 mM)。丙酮酸激酶对磷酸烯醇式丙酮酸具有高度特异性,但可利用其他三磷酸二核苷酸作为底物替代 ATP,包括 GTP、ITP、dATP、UTP 和 CTP。
等电点:7.6
最佳 pH:~7.5
最佳温度:25°C
εA 280= 0.541 mg (p)/ml,1 cm 路径
在 pH 7.4 和 30°C 的 Tris 缓冲液中,报告的 K M 值为 ATP (0.86 mM)、丙酮酸盐 (10 mM)、ADP (0.3 mM) 和 PEP (0.07 mM)。丙酮酸激酶对磷酸烯醇式丙酮酸具有高度特异性,但可利用其他三磷酸二核苷酸作为底物替代 ATP,包括 GTP、ITP、dATP、UTP 和 CTP。
单位定义
在pH7.6,37℃条件下,一个单位每分钟可将1.0 μmole的磷酸(烯醇)丙酮酸盐转化为丙酮酸。
分析说明
通过缩二脲法测定的蛋白质。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Anoxic metabolism and biochemical production in Pseudomonas putida F1 driven by a bioelectrochemical system
Lai B, et al.
Biotechnology for Biofuels, 9(1), 39-39 (2016)
[25] Pyruvate kinase isozymes from rat
Methods in Enzymology, 90, 150-165 (1982)
Red cell pyruvate kinase deficiency: molecular and clinical aspects
Zanella A, et al.
British Journal of Haematology, 130(1), 11-25 (2005)
Hormonal control of pyruvate kinase activity and of gluconeogenesis in isolated hepatocytes
Feliu J E, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 73(8), 2762-2766 (1976)
Pyruvate kinase M2 activators promote tetramer formation and suppress tumorigenesis
Anastasiou D, et al.
Nature Chemical Biology, 8(10), 839-839 (2012)