文件
250255-M
Millipore
Cytochalasin D
from Zygosporium mansonii, ≥98% (TLC), solid, fungal toxin, Calbiochem®
别名:
细胞松弛素D,来源于Zygosporium mansonii
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H37NO6
CAS号:
分子量:
507.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
product name
细胞松弛素D,来源于Zygosporium mansonii, Cytochalasin D, Zygosporium mansonii, CAS 22144-77-0, is a fungal toxin that is about 10-fold more potent than cytochalasin B in inhibiting actin filament function. Blocks cytoplasmic division.
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 2 mg/mL
chloroform: 2 mg/mL
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
InChI 密鑰
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
一般說明
一种细胞可渗透的真菌毒素,在抑制肌动蛋白丝功能方面比细胞松弛素B强约10倍。不抑制单糖跨细胞膜转运。通过在10 µM时阻断收缩性微丝的形成来抑制细胞质分裂。灭活低电导的K+通道。还调节T淋巴细胞中的CD4交联并增加细胞内Ca2+水平。细胞松弛素D还表现出抗生素和抗肿瘤活性。
细胞可透过性真菌毒素。在抑制肌动蛋白丝功能方面,其效力比细胞松弛素B高约10倍。不抑制单糖跨细胞膜转运。通过阻止收缩性微丝的形成来抑制细胞质分裂。灭活低电导的K+通道。还调节T淋巴细胞中的CD4交联并增加细胞内Ca2+水平。表现出抗肿瘤活性。也可以提供10 mM的DMSO溶液(目录号504776)。
生化/生理作用
主要靶标
肌动蛋白丝功能
警告
毒性:高毒性 & 致癌性/致畸性(I)
重構
在氯仿中复溶后,等分,在氮气流下干燥,并冷冻(-20°C)。临用前用DMSO复溶。干燥等分在-20°C下可稳定保存3个月。
其他說明
Sasaki, H., et al. 1995.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 92, 2026.
Blankson, H., et al. 1995.Exp.Cell Res.218, 522.
Melamed, I., et al. 1995.Biochem.Biophys.Res. Commun.209, 1102.
Verschueren, H., et al. 1995.Eur. J. Cell Biol.66, 335.
Aszalos, A., et al. 1994.Cell Immunol. 157, 81.
Wang, W.H., et al. 1994.Am. J. Physiol.267, F592.
Betina, V., and Micekova, D. 1972.Chem. Abstr.77, 160508q.
Katagiri, K., and Matsuura, S. 1971.J. Antibiot.24, 722.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3