方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
抗生素抗菌谱
fungi
作用机制
DNA synthesis | interferes
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@@H]1CCC[C@@H](O)\C=C\C(=O)O[C@]23[C@@H](\C=C\C1)[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]2[C@H](Cc4ccccc4)NC3=O
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChI key
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 肌动蛋白微丝的破坏以及肌动蛋白微丝在溶液中的相互作用
- 抑制肌动蛋白聚合
- 抑制亚基的结合和解离
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
本页面介绍了一篇有关瓦博格效应的文章,以及其如何能够在正常氧气水平下,增强肿瘤细胞中葡萄糖向乳酸的转化。Otto Heinrich Warburg在1924年证明,癌细胞显示出对糖酵解的依赖性增加,以满足他们的能量需求,无论是否有充足的氧气存在。
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.