产品名称
细胞松弛素B,来源于长蠕孢菌, Cell-permeable fungal toxin.
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 2790
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
methanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N1[C@H]([C@H]3[C@@]4(OC(=O)\C=C\[C@@H](CCC[C@H](C\C=C\[C@H]4[C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)C)O)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChI key
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
一般描述
生化/生理作用
阻断收缩性微丝的形成
注意
警告
重悬
其他说明
Theodoropoulos, P.A., et al. 1994.生物化学。Pharmacol.47, 1875.
Benya, P.D., and Padilla, S.R.1993.Exp.Cell Res. 204, 268.
Cairns, M.T., et al. 1991.J. Biol. Chem.266, 8176.
Nowak, D. 1990.Biomed.Biochim.Acta49, 353.
Wang, F., et al. 1990.Biochem.Biophys.Res. Commun.171, 543.
Edwards, S.W., and Lloyd, D. 1988.FEBS Lett.227, 39.
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3