主要文件
1.94512
Supelco
乙酸乙酯
for preparative purposes, EMPLURA®, for extraction
别名:
EtOAc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOC2H5
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
等级
for extraction
for synthesis
synthesis grade
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽压
73 mmHg ( 20 °C)
描述
for analytical purposes
for cleaning
产品线
EMPLURA®
表单
liquid
自燃温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
沸点
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
20-25°C
SMILES字符串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
24.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-4 °C - closed cup