主要文件
1.07052
Supelco
Hexane, mixture of isomers
EMPARTA® ACS reagent
别名:
Hexanes
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14
CAS号:
分子量:
86.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
产品名称
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
等级
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
储存温度
20-25°C
SMILES字符串
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-7.6 °F
闪点(°C)
-22 °C