Merck
乙酸乙酯
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
乙酸乙酯是一种羧酸酯,是生物友好型有机溶剂,具有广泛的工业应用。它是一种中等极性化合物,含有一个非极性乙基、一个极性羰基 (C=O) 和一个极性氧原子。羰基和氧基的极性性质使乙酸乙酯具有一定程度的极性,成为适合各种极性和非极性化合物的溶剂。它通常在分析化学中作为萃取溶剂,用于从复杂基质(如生物流体、环境样品和食品产品)中分离和纯化分析物。它的低沸点有利于溶剂的蒸发和分析物的回收。
在生物合成中用作溶剂的乙酸乙酯
乙酸乙酯(Biosynthesis OmniSolv® 和生物技术级)是生物合成中常用的溶剂,特别是用于从生物样品中提取和纯化小分子,如天然产物和代谢物。乙酸乙酯也是某些酶催化反应的首选溶剂,因为不会干扰反应或影响酶的稳定性。此外,它还用于蛋白质测序、肽和寡核苷酸合成。
乙酸乙酯作为色谱中的流动相
乙酸乙酯是各种色谱技术中常用的溶剂,包括薄层色谱 (TLC)、高效液相色谱 (HPLC) 和气相色谱 (GC)。它常在薄层色谱中用作流动相的组分,以分离和鉴别混合物的不同组分。在 HPLC 和 GC 中,乙酸乙酯被用作流动相溶剂,因为它可以有效地溶解范围广泛的有机化合物,并且可以轻松地从分析物中分离出来。
乙酸乙酯和甲醇/乙醇的混合物也用作高效液相色谱的流动相。此外,在薄层色谱和液-液萃取中,乙酸乙酯用作己烷中的流动相。
乙酸乙酯作为标准品
乙酸乙酯在制药工业中用作各种应用的标准品,例如分析测试和质量控制,以及用于校准分析仪器或验证分析方法。
标记乙酸乙酯
标记乙酸乙酯(乙酸乙酯-1-13C,乙酸乙酯-2-13C)可用于跟踪体内药物的代谢或研究酶催化反应的机制。