主要文件
1.93420
Supelco
苯甲酸
EMPLURA®
别名:
Benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O2
CAS号:
分子量:
122.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93420.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
1.93420.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.