文件
1.60305
Supelco
Acetic acid solution
c(CH₃COOH) =1 mol/l (1 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
别名:
乙酸 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51471602
NACRES:
NA.21
product name
醋酸, 1 M CH3COOH (1 N), Titripur®
產品線
Titripur®
品質等級
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
1 M CH3COOH (1 N)
技術
titration: suitable
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Oxidation Reactions: Acetic acid is used in oxidation reactions, such as the aerobic oxidation of diols to acetic acid in water. This process is significant for producing acetic acid from renewable resources, contributing to sustainable chemical production. Recent studies have explored the use of catalysts in these oxidation reactions, highlighting the potential of acetic acid in green chemistry applications (Oberhauser, Results in Chemistry, 2023).
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
分析報告
形态:液体
物质的量浓度 0.995 - 1.005 mol/L
测量不确定度± 0.003 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用ISO 17034标准的认证参考物质三羟甲基氨基甲烷基准试剂(货号1.02408)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 723 三羟甲基氨基甲烷),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025标准认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1