主要文件
1.93643
Supelco
乙酸钠 三水合物
EMPLURA®
别名:
醋酸 钠盐 三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COONa · 3H2O
CAS号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
自燃溫度
1112 °F
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI 密鑰
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
乙酸激酶的酶底物(酶代码 EC 2.7.2.1)
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1